Learn More
2-Hydroxy-5-methylpyridine, TRC
Codice prodotto. 30138240
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138240 2.5 g 2.50g
30136823 25 g 25g
30007531 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30138240 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9483002.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1003-68-5
Formula molecolare C6 H7 N O
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Sinonimo 2(1H)-Pyridinone, 5-methyl-, 2(1H)-Pyridone, 5-methyl- (6CI,7CI,8CI), 5-Methyl-2(1H)-pyridinone, 2-Hydroxy-5-methylpyridine, 3-Methyl-6-hydroxypyridine, 5-Methyl-2(1H)-pyridone, 5-Methyl-2-hydroxypyridine, 5-Methyl-2-oxopyridine, 5-Methyl-2-pyridinol, 5-Methyl-2-pyridone
IUPAC Name 5-methylpyridin-2-ol
SMILES Cc1ccc(O)nc1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-5-methylpyridine
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h2-4H,1H3,(H,7,8)
Peso formulazione 109.0528
Percent Purity >95%