Learn More
2’-Hydroxy-5’-nitroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30394531
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30394531 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30394531 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH948675100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone
CAS 1450-76-6
Formula molecolare C8 H7 N O4
Quantità 100 g
Sinonimo 1-(2-Hydroxy-5-nitrophenyl)ethanone, 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, 2-Acetyl-4-nitrophenol, 2'-Hydroxy-5'-nitroacetophenone, 5'-Nitro-2'-hydroxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO4/c1-5(10)7-4-6(9(12)13)2-3-8(7)11/h2-4,11H,1H3
SMILES CC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-(2-hydroxy-5-nitro-phenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Peso formulazione 181.0375