Learn More
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid), Mikromol™
Codice prodotto. 30052732
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052732 25 mg 25mg
30049348 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30052732 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0217.160025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
CAS 96-97-9
Nomi componenti o analita 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid (5-Nitrosalicylic Acid)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 N O5
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Hydroxy-5-nitrobenzoic Acid, Mesalazine Imp. N (EP), 5-Nitrosalicylic Acid, Mesalazine Impurity N
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-2-1-4(8(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 183.12
Quantità 25 mg
Peso formulazione 183.0168 g/mol