Learn More
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10143304 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10143304 1 g Bottiglia in vetro 1g
10103354 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10143304 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 247260010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 33252-63-0
Formula molecolare C6H4F3NO
Molecular Weight (g/mol) 163.10
Numero MDL MFCD00042315
InChI Key BYRJSCNPUHYZQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxy-5-trifluoromethylpyridine, 5-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-trifluoromethyl pyridine, 5-trifluoromethyl-2-pyridinol, 5-trifluoromethyl-pyridin-2-ol, 5-trifluoromethyl-2-pyridone, unii-1ccp81h07b, 5-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 5-trifluoromethyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-trifloromethyl-2-1h-pyridinone
PubChem CID 147443
IUPAC Name 5-(trifluoromethyl)-1H-pyridin-2-one
SMILES FC(F)(F)C1=CNC(=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 145.0°C to 149.0°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 163.1
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.