Learn More
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)4-1-2-5(11)10-3-4/h1-3H,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 163.0245 |