Learn More
2-Hydroxy-6-aminopurine, 98%
Codice prodotto. 10185000 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10185000 250 mg Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10185000 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 241752500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3373-53-3 | C5H5N5O | 151.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-6-aminopurine
CAS 3373-53-3
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 300°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C5H5N5O
Numero MDL MFCD00142931
Quantità 250 mg
Sinonimo isoguanine, 2-hydroxyadenine, 2-hydroxy-6-aminopurine, 6-amino-3,7-dihydro-2h-purin-2-one, 6-amino-2-hydroxypurine, 6-amino-7h-purin-2-ol, 2-oxoadenine, 6-amino-1,3-dihydro-2h-purin-2-one, 2-oxyadenine, 6-amino-9h-purin-2-ol
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alkali,practically insoluble in most organic solvents
InChI Key DRAVOWXCEBXPTN-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=C2NC=NC2=NC(=O)N1
IUPAC Name 6-amino-1,7-dihydropurin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 151.13
PubChem CID 76900
ChEBI CHEBI:62462
Peso formulazione 151.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder