Learn More
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 97%
Codice prodotto. 11468457
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468457 25 g 25g
11448457 1 g 1g
11458457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11468457 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18539.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 703-23-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 703-23-1
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.18
Numero MDL MFCD00008732
InChI Key UENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69709
IUPAC Name 1-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanone
SMILES COC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Punto di fusione 56°C to 59°C
Punti di ebollizione 141°C (16 mmHg)
Quantità 25 g
Beilstein 1869049
Sinonimo 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethanone, 2'-hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-6-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, acetophenone, 2'-hydroxy-6'-methoxy, unii-m5vqg8968n, ethanone,1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, 1-2-hydroxy-6-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-6-methoxybenzene
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 97%