Learn More
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16489386
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16489386 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16489386 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW017100
MedChemExpress 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid can be used for the determination of acetylsalicylic acid and its major metabolite, salicylic acid, in animal plasma. 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid exhibits significant analgesic effects.
2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid can be used for the determination of acetylsalicylic acid and its major metabolite, salicylic acid, in animal plasma. 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid exhibits significant analgesic effects.
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-6-methoxybenzoic acid
CAS 3147-64-6
Colore White to Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 6-Methoxysalicylic acid
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (594.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=CC(O)=C1C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 168.15
Peso formulazione 168.15
Percent Purity 97.96%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only