Learn More
2-Hydroxy Desipramine, TRC
Codice prodotto. 30408289
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30408289 5 mg -
30400738 1 mg 1mg
30406913 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30408289 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9365005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1977-15-7
Formula molecolare C18 H22 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 282.38
Sinonimo 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepin-2-ol, 2-Hydroxydemethylimipramine, 2-Hydroxydesipramine, 2-Hydroxydesmethylimipramine, GP 36329, Hydroxydesipramine
IUPAC Name 11-[3-(methylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol
SMILES CNCCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy Desipramine
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-4-12-20-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(21)9-10-18(15)20/h2-3,5-6,9-10,13,19,21H,4,7-8,11-12H2,1H3
Peso formulazione 282.1732