Learn More
2-Hydroxy-gamma-butyrolactone, 99%
Codice prodotto. 10581121 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10581121 25 g Bottiglia in vetro 25g
10333722 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10581121 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 275070250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 19444-84-9 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19444-84-9
Formula molecolare C4H6O3
Molecular Weight (g/mol) 102.09
Numero MDL MFCD00134268,MFCD00211245
InChI Key FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo alpha-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 2-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxytetrahydrofuran-2-one, 2 3h-furanone, dihydrohydroxy, 3s-3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3-hydroxydihydro-2 3h-furanone, hydroxybutyrolactone, r-dihydro-3-hydroxyfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy
PubChem CID 545831
IUPAC Name 3-hydroxyoxolan-2-one
SMILES OC1CCOC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-γ-butyrolactone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3130g/mL
Punti di ebollizione 85°C to 90°C (0.8 mbar)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4760 to 1.481
Quantità 25 g
Beilstein 18, V,1, 3
Gravità specifica 1.313
Peso formulazione 102.09
Percent Purity 99%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxy-y-butyrolactone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.