Learn More
2-Hydroxy Hippuric Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy Hippuric Acid |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13) |
| Peso formulazione | 195.0532 |