Learn More
2-Hydroxy Imipramine, TRC
Codice prodotto. 30137784
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137784 10 mg 10mg
17910455 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137784 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94340010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 303-70-8
Formula molecolare C19 H24 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 296.41
IUPAC Name 11-[3-(dimethylamino)propyl]-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy Imipramine
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H24N2O/c1-20(2)12-5-13-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-14-17(22)10-11-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14,22H,5,8-9,12-13H2,1-2H3
Peso formulazione 296.1889