Learn More
2-Hydroxy L-Tryptophan Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30010665
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010665 250 mg 250mg
30010405 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30010665 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH975680250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 881025-90-7
Formula molecolare C11H13ClN2O3
Molecular Weight (g/mol) 256.69
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(2-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES N[C@H](C(O)=O)CC1=C(O)NC2=CC=CC=C21.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy L-Tryptophan Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C11H12N2O3/c12-8(11(15)16)5-7-6-3-1-2-4-9(6)13-10(7)14/h1-4,8,13-14H,5,12H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
Quantità 250 mg
Peso formulazione 220.0848
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature