Learn More
2-Hydroxy-N-(1-methyl-2-phenylethyl)acetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxy-N-(1-methyl-2-phenylethyl)acetamide |
| CAS | 99985-83-8 |
| Formula molecolare | C11H15NO2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | N-(alpha-Methylphenethyl)-glycolamide |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H15NO2/c1-9(12-11(14)8-13)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC(Cc1ccccc1)NC(=O)CO |
| IUPAC Name | 2-hydroxy-N-(1-phenylpropan-2-yl)acetamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 193.24 |
| Peso formulazione | 193.1103 |