Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Hydroxy-p-naphthoquinone, 99%
Codice prodotto. 10166433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10166433 10 g Bottiglia in vetro 10g
10294870 25 g Bottiglia in vetro 25g
10010980 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10166433 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 121630100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-72-7
Formula molecolare C10H6O3
Molecular Weight (g/mol) 174.16
Numero MDL MFCD00001678
InChI Key WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
IUPAC Name 4-hydroxynaphthalene-1,2-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxy-p-naphthoquinone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 192.0°C to 195.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 08, 300
Fieser 01,484
Indice di Merck 15, 5448
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,carbon tetrachloride,aceton,,petroleum ether and sodium hydroxide
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Crystalline Powder