Learn More
2-Hydroxyacetophenone, 97+%
Codice prodotto. 15441757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15441757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15441757 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042013.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 582-24-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2-Hydroxyacetophenone can be used to produce 2-hydroxy-1-phenyl-ethanone-(1)-oxime by heating. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyacetophenone
CAS 582-24-1
Punto di fusione 86°C to 88°C
Formula molecolare C8H8O2
Numero MDL MFCD00041829
Quantità 5 g
Sensibilità Air and moisture sensitive
Sinonimo 2-hydroxyacetophenone, benzoylcarbinol, glycolophenone, phenacyl alcohol, alpha-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-hydroxy-1-phenyl, methanol, benzoyl, omega-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2-hydroxy
Informazioni di solubilità Soluble in water,ether,ethanol,chloroform.
InChI Key ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CO
IUPAC Name 2-hydroxy-1-phenylethanone
Molecular Weight (g/mol) 136.15
PubChem CID 68490
ChEBI CHEBI:28341
Peso formulazione 136.15
Percent Purity ≥97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxyacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyacetophenone