Learn More
2'-Hydroxyacetophenone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16439426
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16439426 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439426 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY1426
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 2'-Hydroxyacetophenone is found in alcoholic beverages. 2'-Hydroxyacetophenone is present in tomato, cassia, fried beef, rum, whiskey, cocoa, coffee and black tea. 2'-Hydroxyacetophenone is a flavouring ingredient. Building block in chemical synthesis.
2'-Hydroxyacetophenone is found in alcoholic beverages. 2'-Hydroxyacetophenone is present in tomato, cassia, fried beef, rum, whiskey, cocoa, coffee and black tea. 2'-Hydroxyacetophenone is a flavouring ingredient. Building block in chemical synthesis.
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Hydroxyacetophenone
CAS 118-93-4
Colore Colorless to Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H8O2
Quantità 100 mg
Sinonimo o-Hydroxyacetophenone o-Acetylphenol
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (734.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=CC=C1O)=O
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.15
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Research purposes only