Learn More
2’-Hydroxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30008825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008825 5 g 5g
30136330 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008825 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH7399705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 118-93-4
Formula molecolare C8 H8 O2
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Sinonimo 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone
IUPAC Name 1-(2-hydroxyphenyl)ethanone
SMILES CC(=O)c1ccccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Peso formulazione 136.0524