Learn More
2’-Hydroxyacetophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone) |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3 |
| Peso formulazione | 136.0524 |