Learn More
2-Hydroxyacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30403568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30403568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30403568 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8278205G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyacetophenone
CAS 582-24-1
Formula molecolare C8H8O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Hydroxy-1-phenylethanone, (Hydroxyacetyl)benzene, 1-Phenyl-2-hydroxyethanone, 2-Phenyl-2-oxoethanol, Benzoylcarbinol, Benzoylmethanol, Glycolophenone, Hydroxymethyl Phenyl Ketone, Benzoyl Methanol, NSC 171232, Phenacyl Alcohol, alpha-Hydroxyacetophenone, ω-Hydroxyacetophenone
InChI Formula InChI=1S/C8H8O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2
SMILES OCC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name 2-hydroxy-1-phenylethanone
Molecular Weight (g/mol) 136.15
Peso formulazione 136.0524