Learn More
2-Hydroxybenzaldehyde (Salicylaldehyde), Mikromol™
Codice prodotto. 18063780
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18063780 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18063780 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1200.04
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxybenzaldehyde (Salicylaldehyde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Salicylaldehyde
CAS 90-02-8
Nomi componenti o analita Salicylaldehyde
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H6 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. D (EP), Dembrexine Imp. D (EP), 2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Dembrexine Impurity D
InChI Formula InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H
SMILES Oc1ccccc1C=O
IUPAC Name 2-hydroxybenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 122.12
Quantità 100 mg
Peso formulazione 122.0368 g/mol