Learn More
2-Hydroxybenzimidazole, 98%
Codice prodotto. 11483887
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11483887 50 g 50g
11473887 10 g 10g
11309609 100 g 100g
11493887 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11483887 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18324.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 615-16-7 | C7H6N2O | 134.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-16-7
Formula molecolare C7H6N2O
Molecular Weight (g/mol) 134.14
Numero MDL MFCD00127894
InChI Key SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxybenzimidazole, 2-benzimidazolol, 2-benzimidazolinone, o-phenyleneurea, 2-benzimidazolone, 2-oxobenzimidazole, 2 3h-benzimidazolone, 1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro, benzamidazole-2 3h-one
PubChem CID 11985
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxybenzimidazole
Punto di fusione 314°C to 316°C
Quantità 50 g
Beilstein 119866
IUPAC Name 2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Peso formulazione 134.14
Percent Purity 98%