Learn More
2-Hydroxybenzimidazole, TRC
Codice prodotto. 30180302
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180302 1 g 1g
30179856 10 g 10g
30180128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30180302 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8290001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 615-16-7
Molecular Weight (g/mol) 134.14
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxybenzimidazole
Formula molecolare C7H6N2O
Quantità 1 g