Learn More
2-Hydroxybenzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30402522
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30402522 5 g
30391165 25 g
30401738 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30402522 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH8084805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-20-1
Formula molecolare C7H5NO
Molecular Weight (g/mol) 119.12
Sinonimo 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile, NSC 53558, Salicylnitrile, o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile
IUPAC Name 2-hydroxybenzonitrile
SMILES Oc1ccccc1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxybenzonitrile
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
Peso formulazione 119.0371