Learn More
2-Hydroxybenzophenone, 99%
Codice prodotto. 10054803 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10054803 1 g Bottiglia in vetro 1g
10476970 10 g Bottiglia in vetro 10g
10113340 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10054803 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 146920010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 117-99-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117-99-7
Formula molecolare C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Numero MDL MFCD00002216
InChI Key HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxybenzophenone, o-benzoylphenol, 2-hydroxyphenyl phenyl methanone, o-hydroxybenzophenone, benzophenone, 2-hydroxy, methanone, 2-hydroxyphenyl phenyl, phenyl 2-hydroxyphenyl ketone, unii-lqv22w4v05, ortho-hydroxybenzophenone, 2-hydroxyphenyl phenylmethanone
PubChem CID 8348
IUPAC Name (2-hydroxyphenyl)-phenylmethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxybenzophenone
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 37°C to 40°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 171°C to 173°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare HOC6H4COC6H5
Quantità 1 g
Beilstein 08, 155
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxybenzophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.