Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxybenzylamine |
| Nota nome | 98% |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 127.0°C to 131.0°C |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | OHC6H4CH2NH2 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 123.15 |
| Vedi altri risultati |