Learn More
2'-Hydroxychalcone, 95%
Codice prodotto. 11358835
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358835 25 g 25g
11348835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358835 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L13937.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1214-47-7 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1214-47-7
Formula molecolare C15H12O2
Molecular Weight (g/mol) 224.259
Numero MDL MFCD00016441
InChI Key AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Sinonimo 2'-hydroxychalcone, o-hydroxychalcone, e-2'-hydroxychalcone, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 2'-hydroxy, ccris 7796, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, unii-vy06dz94oc, acrylophenone, 2'-hydroxy-3-phenyl, 2-propen-1-one, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl
PubChem CID 638276
ChEBI CHEBI:27916
IUPAC Name (E)-1-(2-hydroxyphenyl)-3-phenylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2O
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Hydroxychalcone
Punto di fusione 89°C to 91°C
Quantità 25 g
Beilstein 976324
Peso formulazione 224.26
Percent Purity ≥98%