Learn More
2-Hydroxychalcone, 98+%
Codice prodotto. 11405263
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11405263 5 g 5g
11415263 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11405263 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12851.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 644-78-0 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 644-78-0
Formula molecolare C15H12O2
Molecular Weight (g/mol) 224.259
Numero MDL MFCD00016449
InChI Key UDOOPSJCRMKSGL-ZHACJKMWSA-N
Sinonimo 2-hydroxychalcone, 2e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2-propen-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl, 2-2-hydroxybenzal acetophenone, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 2-hydroxybenzylidene acetophenone, chalcone, 1
PubChem CID 5367146
IUPAC Name (E)-3-(2-hydroxyphenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxychalcone
Punto di fusione ∼154°C (decomposition)
Quantità 5 g
Beilstein 2049134
Peso formulazione 224.26
Percent Purity ≥98%