Learn More
2-Hydroxycinnamaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30408647
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30408647 1 g
30393319 100 mg
30391074 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30408647 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9183251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60125-23-7
Formula molecolare C9H8O2
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Sinonimo (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylaldehyde, o-Hydroxy-trans-cinnamaldehyde, trans-2-Hydroxycinnamaldehyde
IUPAC Name (E)-3-(2-hydroxyphenyl)prop-2-enal
SMILES Oc1ccccc1\C=C\C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxycinnamaldehyde
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H8O2/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h1-7,11H/b5-3+
Peso formulazione 148.0524