Learn More
2-Hydroxyethyl acrylate, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10368983 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10368983 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10786232 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
15750859 1 L Bottiglia in vetro 1L
10309090 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10368983 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 334082500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 818-61-1 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 818-61-1 , 150-76-5
Formula molecolare C5H8O3
Molecular Weight (g/mol) 116.12
Numero MDL MFCD00002865
InChI Key OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
PubChem CID 13165
IUPAC Name 2-hydroxyethyl prop-2-enoate
SMILES C=CC(=O)OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyethyl acrylate
Nota nome Stabilized
Acidità 4mg KOH/g max.
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -60°C
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1060g/mL
Punti di ebollizione 210°C to 215°C
Punto d'infiammabilità 99°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4490 to 1.451
Quantità 250 mL
Gravità specifica 1.106
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
Stabilizzatore 200 to 450ppm MEHQ
Viscosità 9 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 116.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxyethyl acrylate, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P361-Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.