Learn More
2-Hydroxyethyl methacrylate, 97%, stabilized
Codice prodotto. 10559433 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10559433 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
10488383 250 g Bottiglia in vetro 250g
10071750 500 g Bottiglia in vetro 500g
10367900 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10559433 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156330025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 868-77-9 , 150-76-5
Formula molecolare C6H10O3
Molecular Weight (g/mol) 130.14
Numero MDL MFCD00002863
InChI Key WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
PubChem CID 13360
ChEBI CHEBI:34288
IUPAC Name 2-hydroxyethyl 2-methylprop-2-enoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyethyl methacrylate
Acidità 2mg KOH/g max.
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -12.0°C
Densità 1.0730g/mL
Punti di ebollizione 213°C
Punto d'infiammabilità 106°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Quantità 2.5 kg
Beilstein 02,III,1291
Gravità specifica 1.073
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Stabilizzatore 200 to 400ppm MEHQ
Viscosità 5 mPa.s (30°C)
Peso formulazione 130.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid