Learn More
2-Hydroxyethyl Methacrylate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxyethyl Methacrylate |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3 |
| Peso formulazione | 130.063 |