Learn More
2-Hydroxyethyl salicylate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10229603 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10229603 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10147803 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10301434 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10229603 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 174102500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87-28-5
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.18
Numero MDL MFCD00002862
InChI Key LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
PubChem CID 6880
ChEBI CHEBI:86541
IUPAC Name 2-hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate
SMILES OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyethyl salicylate
Punto di fusione 25°C
Colore Colorless
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 172°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 174°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH
Quantità 250 mL
Beilstein 10, 81
Indice di Merck 15, 4535
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 98+%
Forma fisica Oily Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxyethyl salicylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/