Learn More
2-Hydroxyethyl salicylate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxyethyl salicylate |
| Punto di fusione | 25°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.2500g/mL |
| Punti di ebollizione | 172°C (12.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 174°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Hydroxyethyl salicylate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico