Learn More
2-Hydroxyethyl stearate
Codice prodotto. 10421173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10421173 100 g Bottiglia in vetro 100g
10396831 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10421173 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 346951000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 111-60-4 | C20H40O3 | 328.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-60-4
Formula molecolare C20H40O3
Molecular Weight (g/mol) 328.53
Numero MDL MFCD00051465
InChI Key RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo glycol stearate, cremophor a, 2-hydroxyethyl stearate, polyethylene glycol monostearate, ethylene glycol monostearate, cerasynt m, clearate g, cerasynt mn, cithrol ps, polyoxyl 40 stearate
PubChem CID 24762
IUPAC Name 2-hydroxyethyl octadecanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyethyl stearate
Punto di fusione 55°C to 60°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 149°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in h2o
Peso formulazione 328.53
Grado Caratteristiche
Concentration or Composition (by Analyte or Components) compound is a mixture of various chain-length esters and di(ethylene glycol) ester
Forma fisica Flakes