Learn More
2-Hydroxyethyl salicylate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3593256
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
87-28-5
C9H10O4
182.18
MFCD00002862
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
6880
CHEBI:86541
2-hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate
OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
87-28-5
C9H10O4
182.18
MFCD00002862
LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
6880
CHEBI:86541
2-hydroxyethyl 2-hydroxybenzoate
OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyethyl salicylate
Punto di fusione 25°C
Colore Colorless
Densità 1.2500g/mL
Punti di ebollizione 172°C (12.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 174°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH
Quantità 50 mL
Beilstein 10, 81
Indice di Merck 15, 4535
Gravità specifica 1.25
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Peso formulazione 182.18
Percent Purity 98+%
Forma fisica Oily Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxyethyl salicylate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/