Learn More
2-Hydroxyethylhydrazine, TRC
Codice prodotto. 30391442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391442 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391442 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94218025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyethylhydrazine
CAS 109-84-2
Formula molecolare C2 H8 N2 O
Quantità 25 g
Sinonimo (2-Hydroxyethyl)hydrazine, (β-Hydroxyethyl)hydrazine, 1-(2-Hydroxyethyl)hydrazine, 2-Hydrazineethanol, 2-Hydrazinoethanol, 2-Hydrazinoethyl Alcohol, 2-Hydrazinylethanol, BOH, Ethanolhydrazine, HEH, Hydrazineethanol, Hydroxyethylhydrazine, N-(2-Hydroxyethyl)hydrazine, NSC 189820, 2-Hydrazino-ethanol
InChI Formula InChI=1S/C2H8N2O/c3-4-1-2-5/h4-5H,1-3H2
SMILES NNCCO
IUPAC Name 2-hydrazinylethanol
Molecular Weight (g/mol) 76.1
Peso formulazione 76.0637