Learn More
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxane, 98%
Codice prodotto. 11462217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462217 25 g 25g
11452217 5 g 5g
11472217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14170.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3663-82-9 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3663-82-9
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.176
Numero MDL MFCD00006822
InChI Key GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-2-yl-methanol, 1,4-benzodioxan-2-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethanol, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-2-yl methanol, 1,4-benzodioxane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxin-2-methanol, 2,3-dihydro
PubChem CID 19314
IUPAC Name 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-3-ylmethanol
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxane
Punto di fusione 87°C to 91°C
Quantità 25 g
Beilstein 83736
Peso formulazione 166.18
Percent Purity 98%