Learn More
2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated, TRC
Codice prodotto. 30406127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30406127 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406127 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH97252825MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated
CAS 118803-40-0
Formula molecolare C7H6BNO4
Quantità 25 mg
Sinonimo 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide
InChI Formula InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2
SMILES OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-hydroxy-6-nitro-3H-2,1-benzoxaborole
Molecular Weight (g/mol) 178.94
Peso formulazione 179.039