Learn More
2-(Hydroxymethyl)pyridine N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30407811
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30407811 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30407811 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94800050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Hydroxymethyl)pyridine N-Oxide
CAS 10242-36-1
Formula molecolare C6H7NO2
Quantità 50 mg
Sinonimo 2-(Hydroxymethyl)pyridine 1-Oxide, 2-Pyridinemethanol 1-Oxide, 2-Pyridylcarbinol N-Oxide, 2-Pyridylmethanol N-Oxide, 2-Picolyl Alcohol 1-Oxide
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8H,5H2
SMILES OCc1cccc[n+]1[O-]
IUPAC Name (1-oxidopyridin-1-ium-2-yl)methanol
Molecular Weight (g/mol) 125.13
Peso formulazione 125.0477