missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(Hydroxymethyl)pyridine, TRC

Codice prodotto. 30396386
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30396386

Marca: Toronto Research Chemicals TRCH9479955G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2-(Hydroxymethyl)pyridine
CAS 586-98-1
Formula molecolare C6H7NO
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Pyridinylcarbinol, 2-Pyridinylmethanol, 2-Pyridylcarbinol, 2-Pyridylmethanol, Piconol, Pyridine-2-carbinol, α-Picolyl alcohol, 2-Pyridinemethanol
InChI Formula InChI=1S/C6H7NO/c8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-4,8H,5H2
SMILES OCc1ccccn1
IUPAC Name pyridin-2-ylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 109.13
Peso formulazione 109.0528
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato