Learn More
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 94%
Codice prodotto. 15479059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15479059 5 g 5g
15489059 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15479059 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17417.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-72-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-72-1
Formula molecolare C6H12O2
Molecular Weight (g/mol) 116.16
Numero MDL MFCD00006624
InChI Key ROTONRWJLXYJBD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydropyran-2-methanol, 2h-pyran-2-methanol, tetrahydro, 2-hydroxymethyltetrahydropyran, tetrahydropyran-2-carbinol, 2-hydroxymethyl tetrahydropyran, pyran-2-methanol, tetrahydro, tetrahydro-2h-pyran-2-yl methanol, 2-tetrahydropyranilcarbinol, tetrahydropyranyl-2-methanol, 2-methyloltetrahydro-1,4-pyran
PubChem CID 7524
IUPAC Name oxan-2-ylmethanol
SMILES C1CCOC(C1)CO
Specifica
Materiale o nome chimico 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Punto di fusione <-70°C
Densità 1.027
Punti di ebollizione 186°C to 189°C
Punto d'infiammabilità 93°C (199°F)
Indice di rifrazione 1.458
Quantità 5 g
Beilstein 102998
Peso formulazione 116.16
Percent Purity 94%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydropyran-2-methanol