Learn More
2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran, 94%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran |
| Punto di fusione | <-70°C |
| Densità | 1.027 |
| Punti di ebollizione | 186°C to 189°C |
| Punto d'infiammabilità | 93°C (199°F) |
| Indice di rifrazione | 1.458 |
| Quantità | 25 g |
| Beilstein | 102998 |
| Peso formulazione | 116.16 |
| Percent Purity | 94% |
Sicurezza e movimentazione
- 2-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydropyran-2-methanol