Learn More
2-Hydroxymethylfuran, Mikromol™
Codice prodotto. 18093420
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18093420 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18093420 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0877.310100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Hydroxymethylfuran
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Furfuryl Alcohol
CAS 98-00-0
Nomi componenti o analita Furfuryl Alcohol
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C5 H6 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 2-Hydroxymethylfuran, 2-Furylmethanol, 2-Furfurylalcohol
InChI Formula InChI=1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
SMILES OCc1occc1
IUPAC Name furan-2-ylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 98.1
Quantità 100 mg
Peso formulazione 98.0368 g/mol