Learn More
2-Hydroxyphenethyl alcohol, 98%
Codice prodotto. 10534964 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10534964 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10534964 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 182490010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7768-28-7 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyphenethyl alcohol
CAS 7768-28-7
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 1.1590g/mL
Punti di ebollizione 168°C to 169°C (2.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H10O2
Formula lineare HOC6H4CH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00002890
Quantità 1 g
Beilstein 06,906
Gravità specifica 1.159
Sinonimo 2-hydroxyphenethyl alcohol, 2-2-hydroxyethyl phenol, 2-hydroxyphenylethanol, o-2-hydroxyethyl phenol, benzeneethanol, 2-hydroxy, 2-2-hydroxyphenyl ethanol, o-hydroxyphenethyl alcohol, 2-o-hydroxyphenyl ethanol, 2-hydroxy-benzeneethanol, beta-o-hydroxyphenyl ethanol
InChI Key ABFCOJLLBHXNOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCC1=CC=CC=C1O
IUPAC Name 2-(2-hydroxyethyl)phenol
Molecular Weight (g/mol) 138.17
PubChem CID 82200
ChEBI CHEBI:64803
Peso formulazione 138.17
Percent Purity 98%
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Hydroxyphenethyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.