Learn More
2-Hydroxyphenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Hydroxyphenone |
| CAS | 117-99-7 |
| Formula molecolare | C13H10O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2-Hydroxybenzophenone, (2-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoylphenol2-Hydroxybenzophenone, 2'-Hydroxybenzophenone, NSC 623, Phenyl 2-Hydroxyphenyl Ketone, UVA 635LP, o-Benzoylphenol, o-Hydroxybenzophenoneo-Hydroxyphenyl Phenyl Ketone |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H10O2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H |
| SMILES | C(C1=CC=CC=C1O)(C1=CC=CC=C1)=O |
| IUPAC Name | (2-hydroxyphenyl)-phenylmethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 198.22 |
| Peso formulazione | 198.0681 |