Learn More
2-Hydroxyphenylboronic acid, TRC
Codice prodotto. 30405908
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405908 250 mg 250mg
30389267 100 mg -
30401922 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405908 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH952913250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89466-08-0
Formula molecolare C6H7BO3
Molecular Weight (g/mol) 137.93
IUPAC Name (2-hydroxyphenyl)boronic acid
SMILES OB(O)c1ccccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Hydroxyphenylboronic acid
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8-10H
Peso formulazione 138.0488