Learn More
2'-Hydroxypropiophenone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2'-Hydroxypropiophenone |
| CAS | 610-99-1 |
| Formula molecolare | C9H10O2 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C1=CC=CC=C1O |
| IUPAC Name | 1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 150.17 |
| Peso formulazione | 150.0681 |