Learn More
2'-Hydroxypropiophenone, TRC
Codice prodotto. 30391246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391246 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391246 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH99636310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Hydroxypropiophenone
CAS 610-99-1
Formula molecolare C9H10O2
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1O
IUPAC Name 1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 150.17
Peso formulazione 150.0681