missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate, Mikromol™

Codice prodotto. 17941006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17941006 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17941006 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0002.15

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
CAS 95093-58-6
Nomi componenti o analita 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C16 H24 O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Hydroxypropyl 2-(4-Isobutylphenyl)propanoate
InChI Formula InChI=1S/C16H24O3/c1-11(2)9-14-5-7-15(8-6-14)13(4)16(18)19-10-12(3)17/h5-8,11-13,17H,9-10H2,1-4H3
SMILES CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)OCC(C)O
IUPAC Name 2-hydroxypropyl 2-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propanoate
Molecular Weight (g/mol) 264.36
Quantità 100 mg
Peso formulazione 264.1725 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.